Läs mer
Methylene Blue, Biological Stain, C.I.52015, Fisher Chemical
Produktkod. 10539000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10539000 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10539000 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/P206/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
25g, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Smältpunkt 190°C
CAS 61-73-4
Molekylformel C16H18ClN3S
MDL-nummer 12111
InChI-nyckel CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
LEDER CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC-namn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride
Molekylvikt (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Formel vikt 319.85g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Green
pH 3 to 4.5
Kvantitet 25 g
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.