Läs mer
Methylene Blue (C.I. 52015), Supelco™
Produktkod. 15856130
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15856130 100 g 100g
15846130 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15856130 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1592700100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7220-79-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene blue (C.I. 52015)
Smältpunkt 190°C (dec.) (lit.)
MDL-nummer MFCD00012111
Synonym Methylene Blue trihydrate, Methylthioninium chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazinium chloride, Tetramethylthionine chloride, Methylene Blue trihydrate
Kvantitet 100 g
Molekylvikt (g/mol) 373.9
Kvalitet Research
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene blue (C.I. 52015) Reag. Ph Eur
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylthioninium chloride