Learn More
ATP synthase C mature Antibody (S02-0D4), R&D Systems™
Product Code. 18611784 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18611784 100 μg 100µL
18681775 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18611784 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP320012100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7309.39 SEK
    6354.60 SEK / 100µL
    Save 954.79 SEK
    13% Av
 Restricted Item
Beräknad leverans: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
ATP synthase C mature Monoclonal antibody specifically detects ATP synthase C mature in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen ATP synthase C mature
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone S02-0D4
Concentration 0.3 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gene Alias ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit c (subunit 9), ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial Fo complex, subunit C1 (subunit 9), ATP5A, ATP5G, ATPase protein 9, ATPase subunit 9, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit C1 (subunit 9), isoform 1, mitochondrial, mitochondrial ATP synthase, subunit 9, mitochondrial ATP synthase, subunit C
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human ATP synthase C mature (Uniprot # P05496)
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 516
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.