Läs mer
Methylene Blue, Extra Pure, SLR, C.I.52015, Fisher Chemical
Produktkod. 10439180 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10439180 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10439180 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4850/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 100°C
CAS 7220-79-3
Molekylformel C16H24ClN3O3S
MDL-nummer MFCD00150008
InChI-nyckel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;klorid;trihydrat
Molekylvikt (g/mol) 373.90
PubChem CID 104827
Formel vikt 373.89g/mol
Förpackning Glasburk
Färg Klart
pH 3 to 4.5
Kvantitet 100 g
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue trihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue