Läs mer
Methylene Blue, Fisher BioReagents™
Produktkod. 10307033
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10307033 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10307033 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP117100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue
Smältpunkt 190°C
CAS 7220-79-3
Extinktionskoefficient 2000g(-1) cm(-1) min.
Molekylformel C16H24ClN3O3S
MDL-nummer MFCD00150008
Merck Index 15, 6132
Löslighetsinformation Solubility in water: slight
Identifiering Pass Test
InChI-nyckel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
IUPAC-namn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;trihydrate
Molekylvikt (g/mol) 373.90
PubChem CID 104827
Lambda Max 660 to 664nm
Formel vikt 373.9
Förlust vid torkning 8.0 to 18.0%
Förpackning Glass Bottle
Ångtryck Vapor Pressure: Negligible
Nedbrytningsinformation 190°C
Densitet 1.230g/cm³
Färgindex nr. 52015
Färg Green
pH 3 to 4.5
Kvantitet 100 g
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.