Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylenblått, hög renhet, biologisk fläck
Beskrivning
Metylenblått används som färgämne i olika färgningsförfaranden, dvs. Wrights fläck och Jenners fläck. Det fungerar också som en indikator och medicin. Vidare används det för att undersöka RNA och DNA under mikroskopet eller i en gel. Det används ofta som redoxindikator inom analytisk kemi. Det fungerar som en fotosensibilisator som används för att generera singletsyre för att göra organiska peroxider genom en Diels-Alder-reaktion. Det används också i sulfidanalysen. Det spelar en viktig roll inom vattenbruk för att behandla svampinfektioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metylenblått används som färgämne i olika färgningsförfaranden, dvs. ′Wrights fläck och Jenners ′fläck. Det fungerar också som en indikator och medicin. Vidare används det för att undersöka RNA och DNA under mikroskopet eller i en gel. Det används ofta som redoxindikator inom analytisk kemi. Det fungerar som en fotosensibilisator som används för att generera singletsyre för att göra organiska peroxider genom en Diels-Alder-reaktion. Det används också i sulfidanalysen. Det spelar en viktig roll inom vattenbruk för att behandla svampinfektioner.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, ättiksyra, glycerol och kloroform. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylene Blue |
| Smältpunkt | ∼180 °C (dekomposition) |
| Namnnotering | Biologisk fläck |
| Anteckningar om renhetsgrad | Hög renhet |
| Beilstein | 3599847 |
| Merck Index | 14,6060 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol, ättiksyra, glycerol och kloroform. Olöslig i eter. |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 319,86 (Vattenfattig) |
Säkerhet och hantering
- Methylene Blue, high purity, biological stain
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Methylene Blue hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.