Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylenblått, hög renhet, biologisk fläck
Produktkod. p-7024026
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11443697
Brand: Thermo Scientific Chemicals A18174.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
Metylenblått används som färgämne i olika färgningsförfaranden, dvs. Wrights fläck och Jenners fläck. Det fungerar också som en indikator och medicin. Vidare används det för att undersöka RNA och DNA under mikroskopet eller i en gel. Det används ofta som redoxindikator inom analytisk kemi. Det fungerar som en fotosensibilisator som används för att generera singletsyre för att göra organiska peroxider genom en Diels-Alder-reaktion. Det används också i sulfidanalysen. Det spelar en viktig roll inom vattenbruk för att behandla svampinfektioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylenblått används som färgämne i olika färgningsförfaranden, dvs. ′Wrights fläck och Jenners ′fläck. Det fungerar också som en indikator och medicin. Vidare används det för att undersöka RNA och DNA under mikroskopet eller i en gel. Det används ofta som redoxindikator inom analytisk kemi. Det fungerar som en fotosensibilisator som används för att generera singletsyre för att göra organiska peroxider genom en Diels-Alder-reaktion. Det används också i sulfidanalysen. Det spelar en viktig roll inom vattenbruk för att behandla svampinfektioner.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, ättiksyra, glycerol och kloroform. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122965-43-9
Molekylformel C16H18ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 319.85
MDL-nummer MFCD00150006
InChI-nyckel CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9; C.I. 52015
PubChem CID 16211647
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;klorid;hydrat
LEDER [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue
Smältpunkt ∼180°C (decomposition)
Namnnotering biological stain
Anteckningar om renhetsgrad High purity
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,acetic acid,glycerol and chloroform. Insoluble in ether.
Formel vikt 319.86 (Anhydrous)
Kvantitet 25 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue, high purity, biological stain
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methylene Blue hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.