Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylenblått hydrat, 96+%, biologisk fläck med hög renhet
Produktkod. 10741891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10741891 100 g Glasflaska 100g
10004053 1 kg Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10741891 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229801000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    889.12 SEK
    798.65 SEK / 100g
    Save 90.47 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319,85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122965-43-9
Molekylformel C16H18ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 319.85
MDL-nummer MFCD00150006
InChI-nyckel CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
PubChem CID 16211647
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;klorid;hydrat
LEDER [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue hydrate
Smältpunkt 100,0 °C till 110,0 °C
Färginnehåll 96,0 till 103,0 % (på torkat ämne)
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 8,0 % till 22,0 % (105 °C)
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 96+%
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 319.85
Procent renhet ≥96%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene Blue hydrate, Methylene blue
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.