Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylenblått hydrat, 96+%, biologisk fläck med hög renhet
Produktkod. p-29875 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 10741891
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 122965-43-9 | C16H18ClN3S | 319.85 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122965-43-9
Molekylformel C16H18ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 319.85
MDL-nummer MFCD00150006
InChI-nyckel CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
PubChem CID 16211647
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;klorid;hydrat
LEDER [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue hydrate
Smältpunkt 100.0°C to 110.0°C
Färginnehåll 96.0 to 103.0% (on dried substance)
Analysprocentintervall 96+%
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 319.85
Förlust vid torkning 8.0% to 22.0% (105°C)
Procent renhet ≥96%
Förpackning Glasflaska
Färg Klart
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue hydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methylene Blue hydrate, Methylene blue
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.