Läs mer
Metylenblåhydrat, TRC
Produktkod. 30136989
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136989 5 g
30138008 10 g
18080950 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2273455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122965-43-9
Molekylformel C16 H18 Cl N3 S x H2 O
Molekylvikt (g/mol) 319.85
Synonym Methylene blue hydrate, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium Chloride Hydrate;
IUPAC-namn 3-N,3-N,7-N,7-N-tetrametylfenotiazin-5-ium-3,7-diamin; klorid; hydratera
LEDER O.[Cl-].CN(C)c1ccc2nc3ccc(cc3[s+]c2c1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylthioninium chloride hydrate
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Formel vikt 319.85