Läs mer
Metylenblått, MP Biomedicals
Produktkod. 17512625 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
17512625 25 g
1 options
Produktkod. 17512625 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04800663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 25g
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue
CAS 7220-79-3
Molekylformel C16H24ClN3O3S
MDL-nummer MFCD00150008
InChI-nyckel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
IUPAC-namn 3,7-bis(dimetylamino)-5λ4-fenotiazin-5-yliumtrihydratklorid
Molekylvikt (g/mol) 373.90
PubChem CID 104827
Formel vikt 319.87
Färgindex nr. 52015
Kvantitet 25 g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue Trihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methylene blue