Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylenblått, rent, certifierat, restvatten
Produktkod. 10175693 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10175693 100 g Glasflaska 100g
10455081 25 g Glasflaska 25g
10237273 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10175693 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 414241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1413.25 SEK
    1208.65 SEK / 100g
    Save 204.60 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Metylenblå, C16H24ClN3O3S, CAS-nummer-7220-79-3, Grundläggande Blå 9, 25g, 1,21 till 1,7, ångtryck: Försumbar, 27, V,19, 259, CHEBI:6872, Grön, 13 (Luft - 1,0), 82% min., 200-515-2, 319,85, Pure, Varning, GHS H-uttalande: Skadligt om det sväljs. | CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373,90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7220-79-3
Molekylformel C16H24ClN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 373.90
MDL-nummer MFCD00150008
InChI-nyckel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;klorid
LEDER O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue
Smältpunkt 190,0 °C
Absorptionsförhållande 1,21 till 1,7
Färginnehåll 82% min.
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 663 till 667 nm
Förpackning Glasflaska
Ångtryck Ångtryck: Försumbar
Beilstein 27, V,19, 259
Densitet 13 (Air = 1.0)
Merck Index 15, 6132
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 40 g/L (20 °C). Andra lösligheter: i metanol: 430 g/L
Kvantitet 100 g
Fysisk form Fint kristallint pulver
Formel vikt 319.85
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.