Läs mer
Methylene Blue, Pure, Solution 0.015%, Redox Indicator, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 0°C |
| Kokpunkt | 100°C |
| MDL-nummer | 12111 |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Färg | Blue |
| Kvantitet | 500 mL |
| Fysisk form | Liquid |