Läs mer
Methylene Blue, Redox Indicator, Solid, C.I.52015, Fisher Chemical™
Produktkod. 10102010 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10102010 25 g 25g
10010270 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10102010 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/4870/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7220-79-3
Molekylformel C16H24ClN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 373.90
MDL-nummer MFCD00150008
InChI-nyckel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 104827
IUPAC-namn [7-(dimethylamino)phenothiazin-3-ylidene]-dimethylazanium;chloride;trihydrate
LEDER O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifikationer
Smältpunkt 100°C
Formel vikt 373.89g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Green
pH 3 to 4.5
Kvantitet 25 g
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue trihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate, Methylene blue