Läs mer
Methylene Blue, Redox Indicator, Solid, C.I.52015, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
Specifikationer
Specifikationer
Smältpunkt | 100°C |
Formel vikt | 373.89g/mol |
Förpackning | Glass Jar |
Färg | Green |
pH | 3 to 4.5 |
Kvantitet | 10 g |
Fysisk form | Solid |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methylene Blue trihydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Methylene blue trihydrate, Methylene blue
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Methylene Blue, Redox Indicator, Solid, C.I.52015, Fisher Chemical™ >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering