Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metylenblått trihydrat, 95%, ren
Produktkod. 10695172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10695172 250 g Glasflaska 250g
10173030 100 g Glasflaska 100g
10175253 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10695172 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 126752500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373,90 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7220-79-3
Molekylformel C16H24ClN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 373.90
MDL-nummer MFCD00150008
InChI-nyckel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym Basic Blue 9 trihydrate, C.I. 52015 trihydrate
PubChem CID 104827
LEDER O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue trihydrate
Smältpunkt 100,0 °C till 110,0 °C
Namnnotering 95%
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning 15% max. (105 °C)
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 95%
Beilstein 27, 393
Merck Index 15, 6132
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol och kloroform, olösliga i eter
Kvantitet 250 g
Fysisk form Kristallint Pulver Med Metallglans
IUPAC-namn 3,7-bis(dimetylamino)-5λ4-fenotiazin-5-yliumtrihydratklorid
Formel vikt 373.89
Procent renhet 95%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue trihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.