Läs mer
Metylenblått, trihydrat, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446451 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446451 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11446451 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219399880
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene blue, trihydrate
CAS 61-73-4
Molekylformel C16H18ClN3S
Synonym Methylthionine chloride, C.I. 53015
Färg Klart
Kvantitet 100 g
InChI-nyckel CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Fysisk form Kristallint pulver
LEDER CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-]
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;klorid
Molekylvikt (g/mol) 319.851
PubChem CID 6099
ChEBI CHEBI:6872
Formel vikt 373.9
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue Trihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methylene blue