Läs mer
Metylenblå trihydrat
Beskrivning
Metylenblått trihydrat hittar många användningsområden inom biologi och kemi. Det fungerar som en GCS-hämmare, biologisk färgning och redoxindikator. Det hämmar bildning av tau-filament. Vidare rapporteras det binda till M2-subtypen av muskarina receptorer i hjärtmyocyter från råtta och sålunda uppvisa antimuskarina effekter på IK, ACh och ICa. Det hämmar också endotelberoende avslappning av isolerade blodkärl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Metylenblått trihydrat har många användningsområden inom biologi och kemi. Det fungerar som en GCS-hämmare, biologisk färgning och redoxindikator. Det hämmar bildning av tau-filament. Vidare rapporteras det binda till M2-subtypen av muskarina receptorer i hjärtmyocyter från råtta och sålunda uppvisa antimuskarina effekter på IK, ACh och ICa. Det hämmar också endotelberoende avslappning av isolerade blodkärl.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol och kloroform. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylene Blue trihydrate |
| Odör | Luktfritt |
| Beilstein | 3599847 |
| Merck Index | 14,6060 |
| Färg | Klart |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkohol och kloroform; Olöslig i eter. |
| Kvantitet | 25 g |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Formel vikt | 373,90 (319,86 Vattenfattig) |
Säkerhet och hantering
- Methylene Blue trihydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methylene blue trihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.