Läs mer
Metylenblått trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423529
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
Produktkod. 15423529
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60823.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Känslig färgning för RNA och ribonukleas
Metylenblått trihydrat hittar många användningsområden inom biologi och kemi. Det fungerar som en GCS-hämmare, biologisk färgning och redoxindikator. Det hämmar bildning av tau-filament. Vidare rapporteras det binda till M2-subtypen av muskarina receptorer i hjärtmyocyter från råtta och sålunda uppvisa antimuskarina effekter på IK, ACh och ICa. Det hämmar också endotelberoende avslappning av isolerade blodkärl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylenblått trihydrat har många användningsområden inom biologi och kemi. Det fungerar som en GCS-hämmare, biologisk färgning och redoxindikator. Det hämmar bildning av tau-filament. Vidare rapporteras det binda till M2-subtypen av muskarina receptorer i hjärtmyocyter från råtta och sålunda uppvisa antimuskarina effekter på IK, ACh och ICa. Det hämmar också endotelberoende avslappning av isolerade blodkärl.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol och kloroform. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7220-79-3
Molekylformel C16H24ClN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 373.90
MDL-nummer MFCD00150008
InChI-nyckel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 52015; Basic Blue 9
PubChem CID 104827
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;klorid;trihydrat
LEDER O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue trihydrate
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and chloroform; Insoluble in ether.
Formel vikt 373.90 (319.86 Anhydrous)
Odör Odorless
Färg Klart
Kvantitet 100 g
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Blue trihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Methylene blue trihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.