Läs mer
Metylenblå trihydrat
Produktkod. 15433529
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15433529 250 g 250g
15413529 25 g 25g
15423529 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15433529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60823.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Känslig färgning för RNA och ribonuklösas | CAS: 7220-79-3 | C16H24ClN3O3S | 373,90 g/mol
Metylenblått trihydrat hittar många användningsområden inom biologi och kemi. Det fungerar som en GCS-hämmare, biologisk färgning och redoxindikator. Det hämmar bildning av tau-filament. Vidare rapporteras det binda till M2-subtypen av muskarina receptorer i hjärtmyocyter från råtta och sålunda uppvisa antimuskarina effekter på IK, ACh och ICa. Det hämmar också endotelberoende avslappning av isolerade blodkärl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylenblått trihydrat har många användningsområden inom biologi och kemi. Det fungerar som en GCS-hämmare, biologisk färgning och redoxindikator. Det hämmar bildning av tau-filament. Vidare rapporteras det binda till M2-subtypen av muskarina receptorer i hjärtmyocyter från råtta och sålunda uppvisa antimuskarina effekter på IK, ACh och ICa. Det hämmar också endotelberoende avslappning av isolerade blodkärl.
Löslighet
Lösligt i vatten, alkohol och kloroform. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7220-79-3
Molekylformel C16H24ClN3O3S
Molekylvikt (g/mol) 373.90
MDL-nummer MFCD00150008
InChI-nyckel XQAXGZLFSSPBMK-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 52015; Basic Blue 9
PubChem CID 104827
IUPAC-namn [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;klorid;trihydrat
LEDER O.O.O.[Cl-].CN(C)C1=CC2=[S+]C3=CC(=CC=C3N=C2C=C1)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Blue trihydrate
Odör Luktfritt
Beilstein 3599847
Merck Index 14,6060
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol och kloroform; Olöslig i eter.
Kvantitet 250 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 373,90 (319,86 Vattenfattig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.