Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylene Blue |
| Namnnotering | Ett ethidiumbromidalternativ för visualisering av nukleinsyror i geler |
| CAS | 61-73-4 |
| Molekylformel | C16H18ClN3S |
| Synonym | Methylthionine chloride, C.I. 52015 |
| Färg | Dark Blue |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI-nyckel | CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M |
| LEDER | CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3S2.[Cl-] |
| IUPAC-namn | [7-(dimetylamino)fenotiazin-3-yliden]-dimetylazanium;klorid |
| Visa mer |