Läs mer
Metylenklorid≥ 99,8 % stabiliserat, ChromAR™ för HPLC, Macron Fine Chemicals™
Produktkod. 15538724
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
15538724 2.5 L
1 options
Produktkod. 15538724 Leverantör Macron Fine Chemicals Leverantörsnummer 671425
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För högpresterande vätskekromatografi
  • Ultraviolett absorption (1,00 cm cell kontra vatten):
    • 235 nm≤ 0,5
    • 240 nm≤ 0,2
    • 250 nm≤ 0,07
    • 260 nm≤ 0,01
    • UV Cut-off≤ 229 nm
Specifikationer
CAS 75-09-2
Kvantitet 2.5 L
Rester efter avdunstning ≤ 0.0005%
Analysprocentintervall ≥ 99.8%
Titrerbar syra ≤ 0.0005 meq/g
Molekylformel CH2Cl2
MDL-nummer MFCD00000881
UN-nummer 1593
Vatten ≤ 0.02%
Synonym Dichloromethane
Kokpunkt 39.8°C (1013 hPa)
InChI-nyckel YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClCCl
IUPAC-namn diklormetan
Molekylvikt (g/mol) 84.93
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P281-Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).