Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | Methylene Chloride, Acidified. |
| Anteckningar om renhetsgrad | EU Ph Ref: 1055901 |
| Koncentration | 0.1% in alcohol: water - 20:80 |
| Element | Methylene Chloride |
| Kvantitet | 100 ml |
| Kvalitet | Eu. Ph. |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Methylene Chloride,Acidified. European Pharmacopoeia Ref: 1055901 (RP 128)
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .