Läs mer
Metylenklorid-d2, TRC
Produktkod. 30465941
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30465941 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30465941 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM304097100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Molekylformel C 2H2 Cl2
Kvantitet 100 mg
Synonym Dichloromethane D2, Methylene chloride D2, Dichloromethane-d2, Dichlorodideuteriomethane, Dichlorodideuteromethane, Dideuteriodichloromethane, Dideuteriomethylene chloride, Dideuterodichloromethane, Methylene chloride-d2, Methylene-d2 chloride, Methylene-d2 dichloride, d2-Methylene chloride, Methane-d2','dichloro- (6CI,7CI,8CI,9CI), Dichloromethane-d2
InChI formel InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
LEDER [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-namn diklor(dideuterio)metan
Molekylvikt (g/mol) 86.94
Formel vikt 85.9659