Läs mer
Metylenklorid-d2, TRC
Produktkod. 30473269
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30473269 1 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473269 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3040971G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Molekylformel C 2H2 Cl2
Kvantitet 1 g
Synonym Dichloromethane D2, Methylene chloride D2, Dichloromethane-d2, Dichlorodideuteriomethane, Dichlorodideuteromethane, Dideuteriodichloromethane, Dideuteriomethylene chloride, Dideuterodichloromethane, Methylene chloride-d2, Methylene-d2 chloride, Methylene-d2 dichloride, d2-Methylene chloride, Methane-d2','dichloro- (6CI,7CI,8CI,9CI), Dichloromethane-d2
InChI formel InChI=1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
LEDER [2H]C([2H])(Cl)Cl
IUPAC-namn diklor(dideuterio)metan
Molekylvikt (g/mol) 86.94
Formel vikt 85.9659