Läs mer
Diklormetan 99,8+%, Distol™ , Stabiliserad med amylen, 2,5L, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Beskrivning
- Screenad för fluorescerande och UV-absorberande föroreningar för att minska störningar för jämnare baslinjer
- Föroreningsprofil rapporteras också med hjälp av gaskromatografi och tre olika detektorer (ECD, FID och MS) för att visa lämpliga för olika analyser
- Innehåller ca. 15-200 ppm amylen som konserveringsmedel
- Uppfyller även ACS-specifikationer
- Endast avsedd för forskningsanvändning
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -97°C |
| CAS | 75-09-2 |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 39°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | CH2Cl2 |
| MDL-nummer | MFCD00000881 |
| Ångtryck | 350mbar at 20°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Dichloromethane
- Varning
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Methylene chloride