Läs mer
Metylenklorid (pentenkonserveringsmedel), Fisher BioReagents
Produktkod. 10512965
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
4 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10512965 4 L Glasflaska 4 L
1 options
Produktkod. 10512965 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP11864
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Detta lösningsmedel används ofta i automatiserade syntesförfaranden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Chloride
Smältpunkt -97 °C
Namnnotering Pentenkonserveringsmedel
Abs. 1 max. vid 233 nm, 0,12 max vid 240 nm, 0,01 max vid 254 nm
CAS 110-83-8, 513-35-9, 67-56-1, 75-09-2
Färg Färglös
Densitet 1.33g/cm³
Kvantitet 4 L
Identifiering Godkännandetest
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,4200 till 1,4230 (vid 25 °C)
Rester efter avdunstning 1 ppm max.
Analysprocentintervall ≥99.9 %
Titrerbar syra 0,0003mEq/g max.
Molekylformel C6H10
Ångtryck 20 mmHg vid 3502 °C
UN-nummer 1593
Vatten Max 25 ppm.
Merck Index 15, 6135
Synonym tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
Kokpunkt 39 °C
InChI-nyckel HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CCC=CC1
IUPAC-namn cyklohexen
Molekylvikt (g/mol) 82.146
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
Formel vikt 84.93
Procent renhet ≥99.9%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylene Chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.