Läs mer
Metylen-d2-klorid, CDN
Produktkod. 30313922
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30313922 10 g
30313158 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30313922 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND005310G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene chloride D2
CAS 1665-00-5
Molekylformel C 2H2 Cl2
Kvantitet 10 g
Synonym Dichloromethane-d2
InChI formel InChI=1 S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
LEDER [2 H]C([2 H])(Cl)Cl
IUPAC-namn diklor(dideuterio)metan
Molekylvikt (g/mol) 86.94
Formel vikt 85,9659 g/mol
Procent renhet 99,8 atom % D, min 98 % kemisk renhet