Läs mer
Metylen-dithiocyanat, TRC
Produktkod. 30478648
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30478648 10 g
1 options
Produktkod. 30478648 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM30411510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene dithiocyanate
CAS 6317-18-6
Molekylformel C3 H2 N2 S2
Kvantitet 10 g
Synonym Methylene Dithiocyanate, Thiocyanic acid','C,C'-methylene ester (ACI), Thiocyanic acid','methylene ester (6CI','7CI','8CI','9CI), Antiblu 3737, Antiblu 3738, Basiment 540, Bis(thiocyanato)methane, Busan 110, Dithiocyanomethane, Kilstain, MBT, Metasol T 10, Methylene bis(thiocyanate), Methylene dithiocyanate, Methylene thiocyanate, Methylenedirhodanide, Nalco 5793, Nalco D 2303, Nalfloc N 206, NSC 40464, Proxel MB, Slimicide MC, V 709, WT 307B
InChI formel InChI=1S/C3H2N2S2/c4-1-6-3-7-2-5/h3H2
LEDER N#CSCSC#N
IUPAC-namn tiocyanatometyltiocyanat
Molekylvikt (g/mol) 130.19
Formel vikt 129.9659