Läs mer
Metylen grön, MP Biomedicals™
Produktkod. 11437992 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437992 25 g 25g
11427992 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437992 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215264425
Kemiska identifierare
CAS 2679-01-8
Molekylformel C16H17ClN4O2S
Molekylvikt (g/mol) 364.85
InChI-nyckel YYGBVRCTHASBKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 52020, 3, 7-Bis(Dimethylamino)-4-Nitro-Phenothiazin-5-Ium Chloride
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene green
LEDER [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(N(C)C)=C(C3=[S+]C2=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC-namn 3,7-bis(dimetylamino)-4-nitro-5λ4-fenotiazin-5-yliumklorid
PubChem CID 639658
Formel vikt 364.86
Färg Svart
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver