Läs mer
Metylenviolett 3RAX (~90%), TRC
Produktkod. 30476809
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476809 1 g
30466293 5 g
30474977 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30476809 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2367551G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4569-86-2
Molekylformel C22H23N4 . Cl
Molekylvikt (g/mol) 378.9
Synonym 3-Amino-7-(diethylamino)-5-phenylphenazin-5-ium Chloride, C.I. 50206, Diethylsafranin, 3-Amino-7-diethylamino-5-phenylphenazinium Chloride
IUPAC-namn 3-amino-7-(dietylamino)-5-fenylfenazin-5-iumklorid
LEDER CCN(C1=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3)C4=CC(N)=CC=C4N=C2C=C1)CC.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylene Violet 3RAX
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H22N4.ClH/c1-3-25(4-2)18-11-13-20-22(15-18)26(17-8-6-5-7-9-17)21-14-16(23)10-12-19(21)24-20;/h5-15,23H,3-4H2,1-2H3;1H
Formel vikt 378.16