Läs mer
R&D Systems™ α,β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt
Beskrivning
P2-purinoceptor agonist. Also shown to inhibit adenylate cyclase (Ki = 0.5 mM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | α, β-Methyleneadenosine 5'-triphosphate trisodium salt |
| CAS | 1343364-54-4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C11H15N5Na3O12P3 |
| Formel vikt | 571.15 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 571.155 |