Läs mer
Metylenanilin, Trimer, MP Biomedicals
Produktkod. 11447995 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447995 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11447995 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521696880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1190.00 SEK
    1133.38 SEK / 100g
    Save 56.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyleneaniline, Trimer
CAS 100-62-9
Molekylformel C7H7N
Kvantitet 100 g
Synonym n-methyleneaniline, benzenamine, n-methylene, methylenanilin, n-methylene aniline, n-methylideneaniline, methanimine, n-phenyl, benzenamine,n-methylene, methyleneaniline,trimer
InChI-nyckel VULHYRAYXYTONQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C=NC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn N-fenylmetanimin
Molekylvikt (g/mol) 105.14
PubChem CID 66014
Formel vikt 315.42