Läs mer
Methylenebis(phosphonic Dichloride), TRC
Produktkod. 30477763
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30477763 500 mg -
30474881 2.5 g 2.5g
30469500 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30477763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM304305500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1499-29-2
Molekylformel CH2Cl4O2P2
Molekylvikt (g/mol) 249.78
Synonym Methylenediphosphonic Dichloride
IUPAC-namn bis(dichlorophosphoryl)methane
LEDER ClP(=O)(Cl)CP(=O)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylenebis(phosphonic Dichloride)
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/CH2Cl4O2P2/c2-8(3,6)1-9(4,5)7/h1H2
Formel vikt 247.8284