Läs mer
Metylenbis(tioättiksyra), 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413677
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413677 25 g 25g
11403677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18154.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2068-24-8
Molekylformel C5H8O4S2
Molekylvikt (g/mol) 196.235
MDL-nummer MFCD00021766
InChI-nyckel CZEVAMMETWVBOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenedithiodiacetic acid, methylenebisthioglycolic acid, acetic acid, 2,2'-methylenebis thio bis, acetic acid, methylenedithio di, 2,2'-methylenebis thio diacetic acid, methylenebis-thioglycollic acid, 2,2'-methylenebis sulfanediyl diacetic acid, 2-carboxymethyl thio methyl thio acetic acid, carboxymethyl sulfanyl methyl sulfanyl acetic acid
PubChem CID 74949
IUPAC-namn 2-(karboximetylsulfanylmetylsulfanyl)ättiksyra
LEDER C(C(=O)O)SCSCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylenebis(thioacetic acid)
Smältpunkt 127 °C till 129 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 196.24
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.