Läs mer
Metylencyklohexan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10783764 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10783764
Brand: Thermo Scientific Acros 325510050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1192-37-6 | C7H12 | 96.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1192-37-6
Molekylformel C7H12
Molekylvikt (g/mol) 96.17
MDL-nummer MFCD00001661
InChI-nyckel YULMNMJFAZWLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenecyclohexane, cyclohexane, methylene, 1-methylenecyclohexane, methylene-cyclohexane, cyclohexylmethyl, methylcyclohexyl, acmc-209a1w, methylene cyclohexane
PubChem CID 14502
IUPAC-namn metylidencyklohexan
LEDER C=C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylenecyclohexane
Färg Färglös
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 102.0°C to 103.0°C
Flampunkt −006°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H10(=CH2)
Brytningsindex 1.4465 to 1.4505
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, 69
Formel vikt 96.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylenecyclohexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.