Läs mer
Metylendiamin Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30476807
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476807 100 mg
30474583 1 g
30473096 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30476807 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM260227100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57166-92-4
Molekylformel C H6 N2 . 2[H Cl]
Molekylvikt (g/mol) 118.99
Synonym Methylenediamine Bishydrochloride, Diaminomethane Dihydrochloride
IUPAC-namn metanediamin; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylenediamine Dihydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/CH6N2.2ClH/c2-1-3;;/h1-3H2;2*1H