Läs mer
Metylendiformamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11421127
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421127 1 g 1g
11431127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11421127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24116.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6921-98-8 | C3H6N2O2 | 102.093 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6921-98-8
Molekylformel C3H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 102.093
MDL-nummer MFCD00021038
InChI-nyckel QPJQPYQZFKFTHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenediformamide, n,n'-methylenebisformamide, n,n'-methylenediformamide, methylenebisformamide, formamide, n,n'-methylenebis, n-formamidomethyl formamide, n,n'-methylenebis formamide, methylene-bis-formamide, n,n-methylenebisformamide, acmc-1b7ve
PubChem CID 81339
IUPAC-namn N-(formamidometyl)formamid
LEDER C(NC=O)NC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylenediformamide
Smältpunkt 141°C to 143°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1811705
Formel vikt 102.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.