Läs mer
Metylendifosfonsyra, 98+%
Produktkod. 11462547
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462547 25 g 25g
11442547 1 g 1g
11452547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14803.14
 Begränsad artikel
I lager
Metylendifosfonsyra, >-99%, CH6O6P2, CAS-nummer-1984-15-2, acido medronico, metylendifosfonsyra, syra medronique, syra medronicum, fosfonsyra, metylenen, metylenfosfonsyra, metylendifosfonat, mdp-bracco, metanedifosfonsyra, medroninsyra, 25 g, 1708494 CAS: 1984-15-2 | CH4Na2O6P2 | 219,96 g/mol
Metylendifosfonsyra används som ett radioaktivt avbildningsmedel, som främst används vid skelettscintigrafi. På grund av dess absorption av en mängd olika tumörer är den användbar för detektering av neoplasmer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylendifosfonsyra används som ett radioaktivt avbildningsmedel, som främst används vid skelettscintigrafi. På grund av dess absorption av en mängd olika tumörer är den användbar för detektering av neoplasmer.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och metanol. Något löslig i vattenfri etanol. Olösligt i metylenklorid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1984-15-2
Molekylformel CH6O6P2
Molekylvikt (g/mol) 176.00
MDL-nummer MFCD00002139
InChI-nyckel MBKDYNNUVRNNRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylenediphosphonic acid, medronic acid, acido medronico, methylene diphosphonate, acide medronique, acidum medronicum, phosphonic acid, methylenebis, methylenebis phosphonic acid, mdp-bracco, methanediphosphonic acid
PubChem CID 16124
ChEBI CHEBI:43945
IUPAC-namn fosfonometylfosfonsyra
LEDER OP(O)(=O)CP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylenediphosphonic acid
Smältpunkt 202 °C till 204 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 1708494
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,5792
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, dimetylsulfoxid och metanol. Lätt löslig i vattenfri etanol. Olöslig i metylklorid.
Formel vikt 176
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.