Läs mer
Methylenediphosphonic Acid, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15884731
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15884731 1 g 1g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15884731 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8411240001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 1984-15-2
Smältpunkt 200°C to 205°C
MDL-nummer MFCD00002139
Kvantitet 1 g
Synonym Methylenediphosphonic acid, Methanediphosphonic acid, Medronic acid, Methylenediphosphonic acid
Molekylvikt (g/mol) 176