Läs mer
Methylephedrine ((1R,2S)-Methylephedrine), Mikromol™
Beskrivning
Methylephedrine ((1R,2S)-Methylephedrine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylephedrine |
| CAS | 552-79-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methylephedrine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H17 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Methylephedrine, (1R,2S)-Methylephedrine, (-)-Methylephedrine, (-)-N-Methylephedrine, (1R,2S)-(-)-N-Methylephedrine, (1R,2S)-2-Dimethylamino-1-phenyl-1-propanol, (1R,2S)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (1R,2S)-3-Dimethylamino-1-phenyl-1-propanol, (1R,2S)-N-Methylephedrin, (1R,2S)-N-Methylephedrine, L-N-Methylephedrine, N-Methyl-L-ephedrine, N-Methylephedrine, (alphaR)-alpha-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol, [R-(R*,S*)]-alpha-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzenemethanol, (-)-alpha-[1-(Dimethylamino)ethyl]benzyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]([C@H](O)c1ccccc1)N(C)C |
| IUPAC-namn | (1R,2S)-2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-ol |
| Visa mer |