Läs mer
(-)-Methylephedrine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Methylephedrine hydrochloride |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10;/h4-9,11,13H,1-3H3;1H/t9-,11-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 215.7197 |