Läs mer
Metylekinoxalin-6-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10121172
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10121172 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10632833 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10121172 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00059DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 23088-23-5
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.19
MDL-nummer MFCD00102618
InChI-nyckel VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-quinoxalinecarboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid, methyl ester, maybridge1_006081, acmc-1cnh9, methyl6-quinoxalinecarboxylate, methyl quinoxaline-7-carboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylicacid, methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester;
PubChem CID 2781239
IUPAC-namn metylkinoxalin-6-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl quinoxaline-6-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%