Läs mer
Metylekinoxalin-6-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632833
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10632833 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10121172 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10632833 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RDP00059EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 23088-23-5
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.19
MDL-nummer MFCD00102618
InChI-nyckel VFPWJISMXACHIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 6-quinoxalinecarboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid, methyl ester, maybridge1_006081, acmc-1cnh9, methyl6-quinoxalinecarboxylate, methyl quinoxaline-7-carboxylate, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylicacid, methyl ester, 6-quinoxalinecarboxylic acid methyl ester;
PubChem CID 2781239
IUPAC-namn metylkinoxalin-6-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl quinoxaline-6-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 188.19
Procent renhet 97%