Läs mer
Tocris Bioscience™ Methylergometrine maleate
Beskrivning
Active metabolite of methysergide (Cat. No. 1064); uterotonic agent and oxytocic.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylergometrine maleate |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 455.51 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 455.511 |