missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methylfelbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylfelbamate |
| CAS | 22131-25-5 |
| Molekylformel | C12H16N2O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Methyl-2-phenyl-1,3-propanediol Dicarbamate, 2-methyl-2-phenyltrimethylene Ester Carbamic Acid, Felbamate Methyl impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O4/c1-12(7-17-10(13)15,8-18-11(14)16)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3,(H2,13,15)(H2,14,16) |
| LEDER | O=C(OCC(C=1C=CC=CC1)(C)COC(=O)N)N |
| IUPAC-namn | 2-methyl-2-phenylpropane-1,3-diyl dicarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.27 |
| Formel vikt | 252.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?