Läs mer
Methylgermanium trichloride, 97%
Produktkod. p-7051527
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
Produktkod. 11394168
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041449.02
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 993-10-2 | CH9Cl3Ge | 200.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metylgermaniumtriklorid används som en prekursor för syntes av femkoordinerade spirocykliska anjoniska metylgermanater genom att reagera med katekol. Det är också involverat i den fotokemiska adsorptionen av organo-germanium på en väteterminerad atomärt plan kiselyta med användning av xenonexcimerljus.
Löslighet
Blandbar med eter.
Anteckningar
Känslig för fukt och reagerar häftigt med vatten. Även hydrolys sker vid kontakt med vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 993-10-2
Molekylformel CH9Cl3Ge
Molekylvikt (g/mol) 200.06
MDL-nummer MFCD00013585
InChI-nyckel NNMJXXWNUALEKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyltrichlorogermane, trichloro methyl germane, methylgermanium trichloride, germanium methyl trichloride, germane, trichloromethyl, fefxfmqvsdtspa-uhfffaoysa, inchi=1/ch3cl3ge/c1-5 2,3 4/h1h3
PubChem CID 70436
IUPAC-namn triklor(metyl)germane
LEDER Cl.Cl.Cl.C[GeH3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylgermanium trichloride
Färg Färglös till gul
Densitet 1.706 g/mL
Kokpunkt 111°C
Flampunkt 10°C (50°F)
Odör Chlorine-like
Linjär formel CH3GeCl3
Brytningsindex 1.4685
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN2924
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 193.99
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.