Läs mer
Metylglyoxal, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474781 25 mL 25ml
11484781 100 mL 100ml
11494781 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215555825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    689.79 SEK
    630.96 SEK / 25ml
    Save 58.83 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 78-98-8
Molekylformel C3H4O2
Molekylvikt (g/mol) 72.06
MDL-nummer MFCD00006960
InChI-nyckel AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
IUPAC-namn 2-oxopropanal
LEDER CC(=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylglyoxal
Namnnotering Molekylärbiologi
Färg Färglös
Densitet 1.17g/mL
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 72.06
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methylglyoxal, 40% Aqueous Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylglyoxal