Läs mer
Methylguanidine hydrochloride, 98%
Produktkod. 15462879
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462879 25 g 25g
15452879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462879 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J60033.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22661-87-6 | C2H8ClN3 | 109.557 g/mol
Metylguanidinhydroklorid kan användas vid syntes av biarylderivat som utvärderades som BACE1-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Metylguanidinhydroklorid kan användas vid syntes av biarylderivat som utvärderades som BACE1-hämmare.
Löslighet Lösligt i vatten (50 mg/ml - klar
, färglös till ljusgul lösning).
Noter
Hygroskopisk, förvara borta från vatten/fukt. Förvaras i frysen -20 °C. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22661-87-6
Molekylformel C2H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 109.557
MDL-nummer MFCD00012576
InChI-nyckel VJQCNCOGZPSOQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylguanidine hydrochloride, methylguanidine hydrochloride, methylguanidine hcl, n-methylguanidine hydrochloride, 1-methylguanidine hcl, guanidine, methyl-, hydrochloride, 2-methylguanidine hydrochloride, 1-methylguanidine hydrochloride 1:x, guanidine, methyl-, monohydrochloride, methyl guanidine hcl
PubChem CID 146724
IUPAC-namn 2-metylguanidin;hydroklorid
LEDER CN=C(N)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methylguanidine hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water (50mg/ml- clear,colorless to light yellow solution).
Formel vikt 109.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.