Läs mer
Methylhexanamine.HCl, Lipomed
Beskrivning
Methylhexanamine.HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methylhexanamine hydrochloride |
| CAS | 13803-74-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methylhexanamine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H17 N . Cl H |
| Synonym | Dimethylamylamine Hydrochloride, 4-Methyl-2-hexanamine Hydrochloride, DMAA HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cl.CCC(C)CC(C)N |
| IUPAC-namn | 4-methylhexan-2-amine;hydrochloride |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |